Få mere at vide
4-Phenyl-3-butyn-2-one, 96%
Artikelnummer. 11377399
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377399 5 g 5g
11367399 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377399 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27826.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
CAS: 1817-57-8 | C10H8O | 144,173 g/mol
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1817-57-8
Molekylær formel C10H8O
Molekylvægt (g/mol) 144.173
MDL nummer MFCD00008776
InChI nøgle UPEUQDJSUFHFQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyl-3-butyn-2-one, 3-butyn-2-one, 4-phenyl, 1-phenyl-1-butyn-3-one, phenylbutynone, acetylphenyl-acetylene, acmc-1boyr, 4-phenyl-3-butyn-2-on, 4-phenyl-3-batyu-2-one, 4-phenyl-3-butyn-2-0ne, 4-phenyl-but-3-yn-2-one
PubChem CID 74555
ChEBI CHEBI:51731
IUPAC navn 4-phenylbut-3-yn-2-on
SMIL CC(=O)C#CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenyl-3-butyn-2-one
Tæthed 0.99
Kogepunkt 75 °C til 76 °C (0,8 mmHg)
Flammepunkt 95 °C (203 °F)
Brydningsindeks 1.574
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 144.17
Procent renhed 96%