Få mere at vide
4-Phenyl-1-buten-4-ol, 97%
Artikelnummer. 10786183 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10786183 5 g Glasflaske 5g
10566933 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10786183 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 380860050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 936-58-3 | C10H12O | 148.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 936-58-3
Molekylær formel C10H12O
Molekylvægt (g/mol) 148.2
MDL nummer MFCD00039617
InChI nøgle RGKVZBXSJFAZRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-3-buten-1-ol, 4-phenyl-1-buten-4-ol, 1-phenyl-but-3-en-1-ol, acmc-1bdtt, upenn_abs_025, 1-phenyl-3-buten-1-ol #, benzenemethanol,a-2-propen-1-yl, benzenemethanol, .alpha.-2-propenyl
PubChem CID 220119
IUPAC navn 1-phenylbut-3-en-1-ol
SMIL C=CCC(C1=CC=CC=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenyl-1-buten-4-ol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.9920g/mL
Kogepunkt 234°C
Flammepunkt 103°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH(OH)CH2CHCH2
Brydningsindeks 1.5300 to 1.532
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.992
Formel vægt 148.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Phenyl-1-buten-4-ol
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Akut toksicitet Kategori 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.