Få mere at vide
4-Phenyl-1-buten-4-ol, 97%
Artikelnummer. 10566933 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10566933 1 g Glasflaske 1g
10786183 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10566933 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 380860010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 936-58-3 | C10H12O | 148.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 936-58-3
Molekylær formel C10H12O
Molekylvægt (g/mol) 148.2
MDL nummer MFCD00039617
InChI nøgle RGKVZBXSJFAZRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-3-buten-1-ol, 4-phenyl-1-buten-4-ol, 1-phenyl-but-3-en-1-ol, acmc-1bdtt, upenn_abs_025, 1-phenyl-3-buten-1-ol #, benzenemethanol,a-2-propen-1-yl, benzenemethanol, .alpha.-2-propenyl
PubChem CID 220119
IUPAC navn 1-phenylbut-3-en-1-ol
SMIL C=CCC(C1=CC=CC=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenyl-1-buten-4-ol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.9920g/mL
Kogepunkt 234°C
Flammepunkt 103°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH(OH)CH2CHCH2
Brydningsindeks 1.5300 to 1.532
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.992
Formel vægt 148.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Phenyl-1-buten-4-ol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /