Få mere at vide
4-Phenyl-1-buten-4-ol, 97%
Artikelnummer. 15470308
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15470308 25 g 25g
15460308 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15470308 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53466.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 936-58-3 | C10H12O | 148.205 g/mol
4-Phenyl-1-buten-4-ol anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Phenyl-1-buten-4-ol anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 936-58-3
Molekylær formel C10H12O
Molekylvægt (g/mol) 148.205
MDL nummer MFCD00039617
InChI nøgle RGKVZBXSJFAZRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-3-buten-1-ol, 4-phenyl-1-buten-4-ol, 1-phenyl-but-3-en-1-ol, acmc-1bdtt, upenn_abs_025, 1-phenyl-3-buten-1-ol #, benzenemethanol,a-2-propen-1-yl, benzenemethanol, .alpha.-2-propenyl
PubChem CID 220119
IUPAC navn 1-phenylbut-3-en-1-ol
SMIL C=CCC(C1=CC=CC=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenyl-1-buten-4-ol
Tæthed 0.992
Kogepunkt 234°C
Flammepunkt 103°C (217°F)
Brydningsindeks 1.53
Mængde 25 g
Formel vægt 148.2
Procent renhed 97%