Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Phenyl-1-butanol |
| Navn note | 97% |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 0.9750g/mL |
| Kogepunkt | 140°C (14.0 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Vis mere |