Få mere at vide
4-Phenyl-1-butanol, 97%
Artikelnummer. 11415483
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11415483 10 g 10g
11425483 50 g 50g
11435483 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415483 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13433.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3360-41-6 | C10H14O | 150.221 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3360-41-6
Molekylær formel C10H14O
Molekylvægt (g/mol) 150.221
MDL nummer MFCD00002971
InChI nøgle LDZLXQFDGRCELX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyl-1-butanol, benzenebutanol, 4-phenylbutanol, phenylbutyl alcohol, 4-phenylbutyl alcohol, 1-butanol, 4-phenyl, 4-phenyl butanol-1, 4-phenyl butanol, unii-q5orz1321g, 4-phenyl-n-butanol
PubChem CID 76889
IUPAC navn 4-phenylbutan-1-ol
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenyl-1-butanol
Tæthed 0.975
Kogepunkt 138°C to 140°C (14 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.521
Mængde 10 g
Beilstein 2042122
Formel vægt 150.22
Procent renhed 97%