Få mere at vide
4-Phenoxyphenylmagnesiumbromid, 0,5 M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10646820 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10646820 50 mL AcroSeal™ Glasflaske 50ml
1 options
Artikelnummer. 10646820 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431720500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 21473-02-9 | C12H9BrMgO | 273.41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenoxyphenylmagnesium bromide
CAS 21473-02-9, 109-99-9
CAS min % 11.29, 83.07
CAS Max % 16.93, 88.71
Farve Gul
Tæthed 0.9680g/mL
Flammepunkt −17°C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C12H9BrMgO
MDL nummer MFCD00672009
Mængde 50 mL
Specifik vægtfylde 0.968
Synonym 4-phenoxyphenylmagnesium bromide, p-phenoxyphenylmagnesium bromide, p-phenoxyphenyl magnesium bromide, 4-phenoxy-phenylmagnesium bromide, 4-phenoxyphenyl magnesium bromide, dtikyzptjrzftl-uhfffaoysa-m, magnesium,bromo 4-phenoxyphenyl, bromo 4-phenoxyphenyl magnesium, 4-phenoxyphenylmagnesium bromide solution, 4-phenoxyphenylmagnesium bromide, 0.5 m in 2-methf, grignard reagent
InChI nøgle DTIKYZPTJRZFTL-UHFFFAOYSA-M
SMIL Br[Mg]C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
IUPAC navn magnesium;phenoxybenzen;bromid
Molekylvægt (g/mol) 273.41
PubChem CID 13467796
Formel vægt 273.14
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Phenoxyphenylmagnesium bromide, 0,5M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.