Få mere at vide
4-Phenoxyphenyl isocyanat, 98%
Artikelnummer. 11392567
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392567 1 g 1g
11302577 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11392567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11686.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 59377-19-4 | C13H9NO2 | 211,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59377-19-4
Molekylær formel C13H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 211.22
MDL nummer MFCD00013876
InChI nøgle PNBUGOFIKAHZRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenoxyphenyl isocyanate, 4-phenoxyphenylisocyanate, 1-isocyanato-4-phenoxy-benzene, benzene, 1-isocyanato-4-phenoxy, acmc-20ambk, pubchem17221, p-phenoxyphenylisocyanate, 4-phenoxybenzenisocyanate, 4-phenoxyphenyl-isocyanate, 4-isocyanatodiphenyl ether
PubChem CID 2734896
IUPAC navn 1-isocyanato-4-phenoxybenzen
SMIL O=C=NC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenoxyphenyl isocyanate
Tæthed 1.169
Kogepunkt 169 °C til 170 °C (3 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.595
Mængde 1 g
FN nummer UN2206
Beilstein 393196
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 211.22
Procent renhed 98%