Få mere at vide
4-phenoxyphenethylamin, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10617274 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10617274 250 mg Glasflaske 250mg
10208383 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10617274 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 393492500
Kemiske identifikatorer
CAS 118468-18-1
Molekylær formel C14H15NO
Molekylvægt (g/mol) 213.28
MDL nummer MFCD00079777
InChI nøgle JNHPLGDXCJAUBX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 145535
IUPAC navn 2-(4-phenoxyphenyl)ethanamin
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenoxyphenethylamine
CAS min % 97.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 1.0900g/mL
Kogepunkt 125°C (1.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5OC6H4CH2CH2NH2
Brydningsindeks 1.5830 to 1.5850 (20°C, 589nm)
Mængde 250 mg
Beilstein 13, IV, 1789
Specifik vægtfylde 1.09
Synonym 4-phenoxyphenethylamine, 2-4-phenoxyphenyl ethanamine, 2-4-phenoxyphenyl ethan-1-amine, o-phenyl-tyramine, benzeneethanamine,4-phenoxy, benzeneethanamine, 4-phenoxy, 2-4-phenoxy-phenyl-ethylamine, 4-butylpiperidine hcl form, acmc-1cb59, 2-4-phenoxyphenyl ethylamine
Formel vægt 213.28
Procent renhed 97+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Phenoxyphenethylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.