Få mere at vide
[4-(Phenoxymethyl)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10225904
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10225904 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10347254 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10225904 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC63709CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 262862-97-5
Molekylær formel C14H14O2
Molekylvægt (g/mol) 214.264
MDL nummer MFCD09879941
InChI nøgle MTQHORUPINPVTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenoxymethyl phenyl methanol, 4-phenoxymethylphenylmethanol, 4-phenoxymethylbenzyl alcohol, 4-phenoxymethylphenyl-methanol, 4-phenoxymethyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 11333367
IUPAC navn [4-(phenoxymethyl)phenyl]methanol
SMIL C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=C(C=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [4-(Phenoxymethyl)phenyl]methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 214.26
Procent renhed 97%