Få mere at vide
4-(Phenoxymethyl)benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10182794
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10182794 250 mg 250mg
10092014 1 g 1g
10327684 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10182794 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC63701CB
Kemiske identifikatorer
CAS 31719-76-3
Molekylær formel C14H11O3
Molekylvægt (g/mol) 227.24
MDL nummer MFCD00623268
InChI nøgle GRBUVHSYBRTCIB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-phenoxymethyl benzoic acid, 4-phenoxymethyl benzenecarboxylic acid, 4-phenoxymethyl-benzoic acid, phenoxymethylbenzenecarboxylicacid
PubChem CID 737267
IUPAC navn 4-(phenoxymethyl)benzoesyre
SMIL [O-]C(=O)C1=CC=C(COC2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Phenoxymethyl)benzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 228.25
Procent renhed 97%