Få mere at vide
4-(Phenoxymethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10452114
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10452114 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10072164 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10452114 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC63704CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 2683-70-7
Molekylær formel C14H12O2
Molekylvægt (g/mol) 212.25
MDL nummer MFCD09879939
InChI nøgle JLGXYDMVIJFOKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenoxymethyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-phenoxymethyl, 4-phenoxymethyl-benzaldehyde
PubChem CID 12106287
IUPAC navn 4-(phenoxymethyl)benzaldehyd
SMIL O=CC1=CC=C(COC2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Phenoxymethyl)benzaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 212.25
Procent renhed 97%