Få mere at vide
4-Phenoxybenzylamine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16427476
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16427476 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16427476 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18563
MedChemExpress 4-Phenoxybenzylamine inhibits the function of the NS3 protein by stabilizing an inactive conformation with an IC50 of about 500 μM against FL NS3/4a.
4-Phenoxybenzylamine inhibits the function of the NS3 protein by stabilizing an inactive conformation with an IC50 of about 500 μM against FL NS3/4a.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenoxybenzylamine
CAS 107622-80-0
Farve Colorless
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H13NO
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (62.74 mM; Need ultrasonic)
SMIL NCC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 199.25
Formel vægt 199.25
Procent renhed 96.69%
Grad Research
Fysisk form Liquid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus