Få mere at vide
4-Phenoxybenzylbromid, 97%
Artikelnummer. 15496777
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496777 1 g 1g
15406787 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33895.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 36881-42-2 | C13H11BrO | 263,134 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36881-42-2
Molekylær formel C13H11BrO
Molekylvægt (g/mol) 263.134
MDL nummer MFCD04038693
InChI nøgle CPIGBCFBFZSCQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1514251
IUPAC navn 1-(brommethyl)-4-phenoxybenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenoxybenzyl bromide
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Synonym 1-bromomethyl-4-phenoxybenzene, 4-phenoxybenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-phenoxy-benzene, benzene,1-bromomethyl-4-phenoxy, 4-phenyloxybenzylbromide, 4-bromomethyl-1-phenoxybenzene, benzene, 1-bromomethyl-4-phenoxy
Formel vægt 263.13
Procent renhed 97%