Få mere at vide
4-Phenoxybenzylalkohol, 97%
Artikelnummer. 15475937
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15475937 5 g 5g
15485937 250 mg 250mg
15465937 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15475937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33138.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2215-78-3 | C13H12O2 | 200,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2215-78-3
Molekylær formel C13H12O2
Molekylvægt (g/mol) 200.24
MDL nummer MFCD01463970
InChI nøgle FEOMFFKZOZMBKD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 826195
IUPAC navn (4-phenoxyphenyl)methanol
SMIL OCC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenoxybenzyl alcohol
Mængde 5 g
Synonym 4-phenoxyphenyl methanol, 4-phenoxybenzyl alcohol, 4-phenoxy-phenyl-methanol, 4-phenoxybenzylalcohol, p-phenoxybenzyl alcohol, benzenemethanol,4-phenoxy, benzenemethanol, 4-phenoxy, 4-phenyloxy phenyl methanol, 4-phenoxyphenyl methan-1-ol
Formel vægt 200.24
Procent renhed 97%