Få mere at vide
4-phenoxybenzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10769225
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10769225 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10516863 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10338063 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10769225 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC53702DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 1623-95-6
Molekylær formel C13H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 232.663
InChI nøgle AOOZVQGGMFGGEE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74193
IUPAC navn 4-phenoxybenzoylchlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenoxybenzoyl chloride
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Synonym benzoyl chloride, 4-phenoxy, p-phenoxybenzoyl chloride, 4-phenoxybenzoylchloride, benzoyl chloride,4-phenoxy, p-phenoxybenzoylchloride, 4-phenoxy benzoyl chloride, 4-phenoxy-benzoyl chloride, 4-phenoxybenzoyl chlo-ride, benzoyl chloride, p-phenoxy, 4-phenoxyphenylcarbonyl chloride
Formel vægt 232.67
Procent renhed 97%