Få mere at vide
4-phenoxybenzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10516863
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10516863 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10338063 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10769225 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10516863 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC53702CB
Kemiske identifikatorer
CAS 1623-95-6
Molekylær formel C13H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 232.663
InChI nøgle AOOZVQGGMFGGEE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74193
IUPAC navn 4-phenoxybenzoylchlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenoxybenzoyl chloride
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym benzoyl chloride, 4-phenoxy, p-phenoxybenzoyl chloride, 4-phenoxybenzoylchloride, benzoyl chloride,4-phenoxy, p-phenoxybenzoylchloride, 4-phenoxy benzoyl chloride, 4-phenoxy-benzoyl chloride, 4-phenoxybenzoyl chlo-ride, benzoyl chloride, p-phenoxy, 4-phenoxyphenylcarbonyl chloride
Formel vægt 232.67
Procent renhed 97%