Få mere at vide
4-Phenoxybenzonitrile, ≥97%, Maybridge
Artikelnummer. 10337504
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10337504 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10337504 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC53716DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenoxybenzonitrile
CAS 3096-81-9
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C13H9NO
MDL nummer MFCD00017346
Mængde 1 g
Synonym benzonitrile, 4-phenoxy, 4-phenoxybenzenecarbonitrile, 4-cyanodiphenyl ether, acmc-209hjp, 4-phenoxybenzonitrile, ksc497e6d
InChI nøgle UYHCIOZMFCLUDP-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C#N
IUPAC navn 4-phenoxybenzonitrile
Molekylvægt (g/mol) 195.221
PubChem CID 137821
Formel vægt 195.22
Procent renhed 97%