Få mere at vide
4-Phenoxybenzonitril, 96%
Artikelnummer. 11457046
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11457046 10 g 10g
11447046 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11457046 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25364.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3096-81-9 | C13H9NO | 195,221 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3096-81-9
Molekylær formel C13H9NO
Molekylvægt (g/mol) 195.221
MDL nummer MFCD00017346
InChI nøgle UYHCIOZMFCLUDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 4-phenoxy, 4-phenoxybenzenecarbonitrile, 4-cyanodiphenyl ether, acmc-209hjp, 4-phenoxybenzonitrile, ksc497e6d
PubChem CID 137821
IUPAC navn 4-phenoxybenzonitril
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenoxybenzonitrile
Smeltepunkt 46 °C til 48 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 10 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 195.22
Procent renhed 96%