Få mere at vide
4-phenoxybenzoesyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
4-Phenoxybenzoesyre kan blokere DNA-bindingen af humant papillomarvirus (HPV) E2-protein. Det anvendes som mellemprodukt til Sitafloxacin, som er et fluoroquinolon-antibiotikum, der viser lovende resultater i behandlingen af Buruli-sår.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
4-Phenoxybenzoesyre kan blokere DNA-binding af det humane papillomarvirus (HPV) E2-protein. Det bruges som et mellemprodukt af Sitafloxacin, som er et fluoroquinolon-antibiotikum, der viser lovende i behandlingen af Buruli-sår.
Opløselighed Meget svag turbiditet i varm methanol
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og baser. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Phenoxybenzoic acid |
| Smeltepunkt | 160 °C til 164 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2212463 |
| Opløselighedsinformation | Meget svag uklarhed i varm methanol. |
| Formel vægt | 214.22 |
| Procent renhed | 99% |