Få mere at vide
4-Phenoxybenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 10132961 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10132961 1 g Glasflaske 1g
10265621 5 g Glasflaske 5g
10361144 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10132961 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 352720010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2215-77-2 | C13H10O3 | 214,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2215-77-2
Molekylær formel C13H10O3
Molekylvægt (g/mol) 214.22
MDL nummer MFCD00002539
InChI nøgle RYAQFHLUEMJOMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-phenoxybenzoic acid, benzoic acid, 4-phenoxy, diphenyl ether 4-carboxylic acid, 4-phenoxy-benzoic acid, 4-carboxybiphenyl ether, 4-carboxydiphenyl ether, benzoic acid, p-phenoxy, p-carboxydiphenyl ether, 4-phenoxy benzoic acid, 4-phoc6h4cooh
PubChem CID 75182
ChEBI CHEBI:72632
IUPAC navn 4-phenoxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenoxybenzoic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 160°C to 164°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5OC6H4CO2H
Mængde 1 g
Formel vægt 214.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Phenoxybenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.