Få mere at vide
4-Phenoxybenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15279706 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
1g; Glass bottle
Artikelnummer.
15279706 1g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 15279706 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450350010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenoxybenzenesulfonyl chloride
CAS 1623-92-3
Analyseprocentområde 96% min. diethylsulfonamide derivative (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C12H9ClO3S
MDL nummer MFCD00625748
Mængde 1g
Synonym 4-phenoxybenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-phenoxy, 4-phenoxy-benzenesulfonyl chloride, 4-phenoxyphenylsulfonyl chloride, 4-phenoxybenzenesulphonyl chloride, 4-phenoxy benzene sulfonyl chloride, acmc-1bvtb, chloro 4-phenoxyphenyl sulfone, 4-phenoxybenzene-sulfonyl chloride, 4-phenoxy-benzenesulphonyl chloride
InChI nøgle QIZPONOMFWAPRR-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClS(=O)(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
IUPAC navn 4-phenoxybenzenesulfonyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 268.71
PubChem CID 2794756
Formel vægt 268.72
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Phenoxybenzenesulfonyl chloride, 97%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.