Få mere at vide
4-phenoxybenzensulfonylchlorid, 97%
Artikelnummer. 11388606
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388606 1 g 1g
11398606 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388606 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17664.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1623-92-3 | C12H9ClO3S | 268,71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1623-92-3
Molekylær formel C12H9ClO3S
Molekylvægt (g/mol) 268.71
MDL nummer MFCD00625748
InChI nøgle QIZPONOMFWAPRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenoxybenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-phenoxy, 4-phenoxy-benzenesulfonyl chloride, 4-phenoxyphenylsulfonyl chloride, 4-phenoxybenzenesulphonyl chloride, 4-phenoxy benzene sulfonyl chloride, acmc-1bvtb, chloro 4-phenoxyphenyl sulfone, 4-phenoxybenzene-sulfonyl chloride, 4-phenoxy-benzenesulphonyl chloride
PubChem CID 2794756
IUPAC navn 4-phenoxybenzensulfonylchlorid
SMIL ClS(=O)(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenoxybenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 42°C to 45°C
Kogepunkt 180°C (5 mmHg)
Mængde 1 g
FN nummer UN3260
Beilstein 2852659
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 268.72
Procent renhed 97%