Få mere at vide
4-Phenoxybenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 10032490 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10032490 5 g Glasflaske 5g
10338290 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10032490 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 198930050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
CAS: 67-36-7 | C13H10O2 | 198,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-36-7
Molekylær formel C13H10O2
Molekylvægt (g/mol) 198.22
MDL nummer MFCD00003383
InChI nøgle QWLHJVDRPZNVBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-phenoxybenzaldehyde, 4-formyldiphenyl ether, benzaldehyde, p-phenoxy, benzaldehyde, 4-phenoxy, 4-phenoxy-benzaldehyde, 4-phenyloxy benzaldehyde, diphenyl ether 4-carboxaldehyde, zlchem 548, 4-formyldiphenylether, 4-phenoxy benzaldehyde
PubChem CID 66139
IUPAC navn 4-phenoxybenzaldehyd
SMIL O=CC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenoxybenzaldehyde
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 24°C to 25°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1320g/mL
Kogepunkt 185°C (14.0 mmHg)
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5OC6H4CHO
Brydningsindeks 1.6100 to 1.612
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.132
Formel vægt 198.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske efter smeltning