Få mere at vide
4-Phenoxybenzaldehyd, 98%
Beskrivelse
4-Phenoxybenzaldehyd blev brugt i syntesen af spirodiketopiperazinderivater, benzoxazoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
spirodiketopiperazinderivater, benzoxazoler.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Phenoxybenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 24 °C til 25 °C |
| Tæthed | 1.132 |
| Kogepunkt | 184 °C til 186 °C (14 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.611 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1947841 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Vis mere |