Få mere at vide
4-Phenoxybenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11456036
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11456036 1 g 1g
11466036 5 g 5g
11476036 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11456036 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22329.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 67-36-7 | C13H10O2 | 198,22 g/mol
4-Phenoxybenzaldehyd blev brugt i syntesen af spirodiketopiperazinderivater, benzoxazoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Phenoxybenzaldehyd blev brugt i syntesen af
spirodiketopiperazinderivater, benzoxazoler.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-36-7
Molekylær formel C13H10O2
Molekylvægt (g/mol) 198.22
MDL nummer MFCD00003383
InChI nøgle QWLHJVDRPZNVBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-phenoxybenzaldehyde, 4-formyldiphenyl ether, benzaldehyde, p-phenoxy, benzaldehyde, 4-phenoxy, 4-phenoxy-benzaldehyde, 4-phenyloxy benzaldehyde, diphenyl ether 4-carboxaldehyde, zlchem 548, 4-formyldiphenylether, 4-phenoxy benzaldehyde
PubChem CID 66139
IUPAC navn 4-phenoxybenzaldehyd
SMIL O=CC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenoxybenzaldehyde
Smeltepunkt 24°C to 25°C
Tæthed 1.132
Kogepunkt 184°C to 186°C (14 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.611
Mængde 1 g
Beilstein 1947841
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 198.22
Procent renhed 98%