Få mere at vide
4-Phenoxyaniline, 97%
Artikelnummer. 10306920 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10306920 100 g Glasflaske 100g
10560332 5 g Glasflaske 5g
10167553 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10306920 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 130231000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 139-59-3 | C12H11NO | 185.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139-59-3
MDL nummer MFCD00007862
InChI nøgle WOYZXEVUWXQVNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-phenoxyaniline, 4-aminodiphenyl ether, benzenamine, 4-phenoxy, 4-phenoxybenzenamine, 4-aminophenyl phenyl ether, 4-aminodifenylether, 4-amino-1-phenoxybenzene, aniline, p-phenoxy, 4-aminobiphenyl ether, 4-aminodiphenylether
PubChem CID 8764
IUPAC navn 4-phenoxyanilin
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenoxyaniline
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 82°C to 86°C
Farve Brun til Brun-grøn
Kogepunkt 140°C (3.0 hPa)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C12H11NO
Lineær formel C6H5OC6H4NH2
Mængde 100 g
Beilstein 13, 438
Opløselighedsinformation Solubility in water: < 1g/l in water (20°C). Other solubilities: soluble in isopropanol,toluene,very soluble in acetone,1,2-dichloroethane
Molekylvægt (g/mol) 185.23
Formel vægt 185.23
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Flakes or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Phenoxyaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.