Få mere at vide
4-Phenoxyanilin, 97%
Artikelnummer. 11438706
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11438706 500 g 500g
11418706 25 g 25g
11428706 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438706 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16048.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
CAS: 139-59-3 | C12H11NO | 185,226 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139-59-3
Molekylær formel C12H11NO
Molekylvægt (g/mol) 185.226
MDL nummer MFCD00007862
InChI nøgle WOYZXEVUWXQVNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-phenoxyaniline, 4-aminodiphenyl ether, benzenamine, 4-phenoxy, 4-phenoxybenzenamine, 4-aminophenyl phenyl ether, 4-aminodifenylether, 4-amino-1-phenoxybenzene, aniline, p-phenoxy, 4-aminobiphenyl ether, 4-aminodiphenylether
PubChem CID 8764
IUPAC navn 4-phenoxyanilin
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenoxyaniline
Smeltepunkt 82 °C til 86 °C
Kogepunkt 140 °C (2 mmHg)
Mængde 500 g
FN nummer UN3077
Beilstein 777708
Formel vægt 185.23
Procent renhed 97%