Få mere at vide
4'-Phenoxyacetophenon, 98+%
Artikelnummer. 11459553
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459553 25 g 25g
11469553 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459553 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12392.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5031-78-7 | C14H12O2 | 212,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5031-78-7
Molekylær formel C14H12O2
Molekylvægt (g/mol) 212.25
MDL nummer MFCD00008744
InChI nøgle DJNIFZYQFLFGDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-phenoxyacetophenone, 1-4-phenoxyphenyl ethanone, 4-phenoxyacetophenone, p-phenoxyacetophenone, 1-4-phenoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-phenoxyphenyl, 4-acetyldiphenyl ether, 1-4-phenoxyphenyl-1-ethanone, 1-4-phenoxyphenyl ethanon, pubchem13195
PubChem CID 236783
SMIL CC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Phenoxyacetophenone
Smeltepunkt 48°C to 52°C
Kogepunkt 325°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 25 g
Beilstein 2049295
IUPAC navn 1-(4-phenoxyphenyl)ethanon
Formel vægt 212.25
Procent renhed ≥98%