Få mere at vide
4'-Phenoxyacetophenone, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10011551 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
25g; Glass bottle
Artikelnummer.
10011551 25g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10011551 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 334980250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Phenoxyacetophenone
Navn note 98%
CAS 5031-78-7
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 48.0°C to 52.0°C
Farve Yellow
Kogepunkt 200.0°C (12.0 mmHg)
Flammepunkt 113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C14H12O2
MDL nummer MFCD00008744
Mængde 25 g
Synonym 4'-phenoxyacetophenone, 1-4-phenoxyphenyl ethanone, 4-phenoxyacetophenone, p-phenoxyacetophenone, 1-4-phenoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-phenoxyphenyl, 4-acetyldiphenyl ether, 1-4-phenoxyphenyl-1-ethanone, 1-4-phenoxyphenyl ethanon, pubchem13195
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
InChI nøgle DJNIFZYQFLFGDT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
IUPAC navn 1-(4-phenoxyphenyl)ethan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 212.25
PubChem CID 236783
Formel vægt 212.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4'-Phenoxyacetophenone
Avvertenza
  • Advarsel
Categoria di pericolo
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Consigli di prudenza
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.