Få mere at vide
4-Pentylbenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10757465
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10757465 25 g 25g
10566353 1 g 1g
10270163 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10757465 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB09863EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 26311-45-5
Molekylær formel C12H16O2
Molekylvægt (g/mol) 192.258
MDL nummer MFCD00002572
InChI nøgle CWYNKKGQJYAHQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-pentyl, 4-n-pentylbenzoic acid, p-pentylbenzoic acid, 4-amylbenzoic acid, p-amylbenzoic acid, para-pentylbenzoic acid, benzoic acid, p-pentyl, 4-pentyl benzoic acid, p-n-pentylbenzoic acid, 4-pentylbenzoicacid
PubChem CID 33479
IUPAC navn 4-pentylbenzoesyre
SMIL CCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pentylbenzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)4C6H4CO2H
Mængde 25 g
Formel vægt 192.26
Procent renhed 97%