Få mere at vide
4-Pentenal, 96%
Artikelnummer. 11338066
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338066 1 g 1g
11348066 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13351.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2100-17-6 | C5H8O | 84.12 g/mol
4-Pentenal anvendes til fremstilling af 6-octen-3-on ved tilsætning med ethylen under anvendelse af 2,4-pentandionatobis(ethylen)rhodium(I) som katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Pentenal anvendes til fremstilling af 6-
octen-3-on ved tilsætning med ethylen under anvendelse af 2,4-pentandionatobis(ethylen)rhodium(I) som katalysator.
Opløselighed Ikke blandbar
med vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2100-17-6
Molekylær formel C5H8O
Molekylvægt (g/mol) 84.12
MDL nummer MFCD00151841
InChI nøgle QUMSUJWRUHPEEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pentenal, 4-penten-1-al, acmc-1cdp8, qumsujwruhpeej-uhfffaoysa
PubChem CID 16418
IUPAC navn pent-4-enal
SMIL C=CCCC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pentenal
Tæthed 0.852
Kogepunkt 101°C to 105°C
Flammepunkt 7°C (44°F)
Lineær formel H2C=CH(CH2)2CHO
Brydningsindeks 1.417
Mængde 1 g
FN nummer UN1989
Beilstein 1734369
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 84.12
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Pentenal
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Pentenal