Få mere at vide
4-Penten-1-ol, 98+%
Artikelnummer. 11459113
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459113 5 g 5g
11469113 25 g 25g
11479113 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459113 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11178.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 821-09-0 | C5H10O | 86.134 g/mol
4-Penten-1-ol bruges som et reagens, der anvendes i kulhydratkemi til n-Pentenyl Glycoside-metodologi i den hurtige samling af homoglycaner, eksemplificeret med nonasaccharid-komponenten af et høj-mannose-glycoprotein. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder osv. 4-Penten-1-ol bruges til at studere epoxidation af olefiner med oxo-diperoxo wolframat(VI) kompleks som katalysator og bicarbonat som co-katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Penten-1-ol bruges som et reagens, der anvendes i kulhydratkemi til n-Pentenyl Glycoside-metodologi i den hurtige samling af homoglycaner, eksemplificeret med nonasaccharidkomponenten af et højmannoseglycoprotein. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder osv. 4-Penten-1-ol bruges til at studere epoxidation af olefiner med oxo-diperoxo wolframat(VI) kompleks som katalysator og bicarbonat som co-katalysator.
Opløselighed
Opløselighed i vand: 57 g/L (25 °C)
Bemærkninger
Beskyt mod elektrostatiske opladninger. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Brug kun i et kemisk stinkskab. Opbevares ved 2-8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 821-09-0
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.134
MDL nummer MFCD00002975
InChI nøgle LQAVWYMTUMSFBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-penten-1-ol, 4-pentenol, 4-pentenyl alcohol, 2-allylethyl alcohol, unii-w0558tqc6f, 4-pentene-1-ol, 4-pentenol-1, 4-penten-1ol, 4penten-1-ol, 5-hydroxy-1-pentene
PubChem CID 13181
IUPAC navn pent-4-en-1-ol
SMIL C=CCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Penten-1-ol
Tæthed 0.84
Kogepunkt 134°C to 137°C
Flammepunkt 43°C (109°F)
Brydningsindeks 1.43
Mængde 5 g
FN nummer UN1987
Beilstein 1560163
Formel vægt 86.13
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Penten-1-ol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Pent-4-en-1-ol