Få mere at vide
4-(Pentafluorothio)benzoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15487527
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15487527 5 g 5g
15477527 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H35498.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 197384-98-8
Molekylær formel C7H4ClF5OS
Molekylvægt (g/mol) 266.61
MDL nummer MFCD03788523
InChI nøgle NNFDYUZNKYWPGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pentafluorosulfanyl benzoyl chloride, 4-pentafluorothio benzoyl chloride, sulfur, 4-chlorocarbonyl phenyl pentafluoro-, oc-6-21-9ci, 4-pentafluoro-??-sulfanyl benzoyl chloride, 4-pentafluorosulfanylbenzoic chloride, 4-pentafluorosulphanylbenzoyl chloride, 4-pentafluorosulphanyl benzoyl chloride, 4-chlorocarbonyl phenylsulphur pentafluoride, 4-pentafluoro-$l^ 6-sulfanyl benzoyl chloride, 4-pentafluoro-lambda6-sulfanyl benzoyl chloride
PubChem CID 2779215
IUPAC navn 4-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanyl)benzoyl chloride
SMIL FS(F)(F)(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Pentafluorothio)benzoyl chloride
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 266.61
Procent renhed 97%