Få mere at vide
4-(p-Chloro-alpha-phenylbenzyl)-1-piperazineethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(p-Chloro-alpha-phenylbenzyl)-1-piperazineethanol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23ClN2O/c20-18-8-6-17(7-9-18)19(16-4-2-1-3-5-16)22-12-10-21(11-13-22)14-15-23/h1-9,19,23H,10-15H2 |
| Formel vægt | 330.1499 |
| Procent renhed | >95% |