Få mere at vide
4-(p-carboxyphenyl)-1,2,4-triazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15552303 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde unitSize
15552303 5 g 5g
15542303 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15552303 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 449960050
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
CAS 157069-48-2
Molekylær formel C9H7N3O2
Molekylvægt (g/mol) 189.17
InChI nøgle QCNDLFQKKMPZKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4h-1,2,4-triazol-4-yl benzoic acid, 4-1,2,4-triazol-4-yl benzoic acid, 4-1,2,4 triazol-4-yl-benzoic acid, benzoic acid, 4-4h-1,2,4-triazol-4-yl, 4-4-carboxyphenyl-1,2,4-triazole, 4-4-carboxyphenyl-4h-1,2,4-triazole, 4-4h-1,2,4-triazol-4-yl-benzoic acid
PubChem CID 3163581
IUPAC navn 4-(1,2,4-triazol-4-yl)benzoesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)O)N2C=NN=C2
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 4-(p-Carboxyphenyl)-1,2,4-triazole
Smeltepunkt 330.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 189.17
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(p-Carboxyphenyl)-1,2,4-triazole
Signalord
  • Advarsel
Riskkategorier
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.