Få mere at vide
4-(p-carboxyphenyl)-1,2,4-triazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15542303 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15542303 1 g 1g
15552303 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15542303 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449960010
Kemiske identifikatorer
CAS 157069-48-2
Molekylær formel C9H7N3O2
Molekylvægt (g/mol) 189.17
InChI nøgle QCNDLFQKKMPZKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4h-1,2,4-triazol-4-yl benzoic acid, 4-1,2,4-triazol-4-yl benzoic acid, 4-1,2,4 triazol-4-yl-benzoic acid, benzoic acid, 4-4h-1,2,4-triazol-4-yl, 4-4-carboxyphenyl-1,2,4-triazole, 4-4-carboxyphenyl-4h-1,2,4-triazole, 4-4h-1,2,4-triazol-4-yl-benzoic acid
PubChem CID 3163581
IUPAC navn 4-(1,2,4-triazol-4-yl)benzoesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)O)N2C=NN=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(p-Carboxyphenyl)-1,2,4-triazole
Smeltepunkt 330.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 189.17
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(p-Carboxyphenyl)-1,2,4-triazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.