missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Oxo-4-(3-pyridyl)butanal, TRC

Artikelnummer. 30011986
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
2.5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011986 10 mg
30004378 1 mg
30004919 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011986 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO85925010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 76014-80-7
Molekylær formel C9H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 163.17
Synonym gamma-Oxo-3-pyridinebutanal, 4-Oxo-1-(3-pyridyl)-1-butanone;
IUPAC navn 4-oxo-4-pyridin-3-ylbutanal
SMIL O=CCCC(=O)c1cccnc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Oxo-4-(3-pyridyl)butanal
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9NO2/c11-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5-7H,2,4H2
Formel vægt 163.0633
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.