Få mere at vide
4-Oxo-4-(2-thienyl)butyric acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11332026
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332026 5 g 5g
11342026 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332026 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03100.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4653-08-1
Molekylær formel C8H8O3S
Molekylvægt (g/mol) 184.21
MDL nummer MFCD00022502
InChI nøgle ULJMYWHLMLRYSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-thenoyl propionic acid, 4-oxo-4-thiophen-2-yl butanoic acid, 4-oxo-4-2-thienyl butanoic acid, 4-oxo-4-2-thienyl butyric acid, 3-2-thenoyl propanoic acid, 4-thien-2-yl-4-oxobutyric acid, 4-oxo-4-thien-2-yl butyric acid, 4-thien-2-yl-4-oxobutanoic acid, 4-oxo-4-thien-2-yl butanoic acid, 4-oxo-4-thiophen-2-yl-butyric acid
PubChem CID 78385
ChEBI CHEBI:64434
IUPAC navn 4-oxo-4-thiophen-2-ylbutanoic acid
SMIL C1=CSC(=C1)C(=O)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Oxo-4-(2-thienyl)butyric acid
Smeltepunkt 116°C to 121°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 133870
Formel vægt 184.21
Procent renhed 98%