Få mere at vide
4-oxo-4-(2-thienyl)butansyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10279962
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10279962 1 g 1g
10749203 10 g 10g
10774277 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10279962 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB10644DA
Kemiske identifikatorer
CAS 4653-08-1
Molekylær formel C8H8O3S
Molekylvægt (g/mol) 184.21
InChI nøgle ULJMYWHLMLRYSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-thenoyl propionic acid, 4-oxo-4-thiophen-2-yl butanoic acid, 4-oxo-4-2-thienyl butanoic acid, 4-oxo-4-2-thienyl butyric acid, 3-2-thenoyl propanoic acid, 4-thien-2-yl-4-oxobutyric acid, 4-oxo-4-thien-2-yl butyric acid, 4-thien-2-yl-4-oxobutanoic acid, 4-oxo-4-thien-2-yl butanoic acid, 4-oxo-4-thiophen-2-yl-butyric acid
PubChem CID 78385
ChEBI CHEBI:64434
IUPAC navn 4-oxo-4-thiophen-2-ylbutansyre
SMIL C1=CSC(=C1)C(=O)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Oxo-4-(2-thienyl)butanoic acid
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 184.21
Procent renhed 97%