Få mere at vide
4-Oxo-1,4-dihydroquinoline Carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Oxo-1,4-dihydroquinoline Carboxylic Acid |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7NO3/c12-9-6-3-1-2-4-8(6)11-5-7(9)10(13)14/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14) |
| Formel vægt | 189.0426 |