CAS RN 13721-01-2
IUPAC Navn:
4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
Synonymer:
4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol):
189.17
Molekylformel:
C10H7NO3
InChi Key:
ILNJBIQQAIIMEY-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)C1=CNC2=CC=CC=C2C1=O
1
–
1
af
1
Resultater
1
4-Oxo-1,4-dihydroquinoline Carboxylic Acid, TRC
CAS: 13721-01-2 Molekylær formel: C10H7NO3 Molekylvægt (g/mol): 189.17 Synonym: 1,4-Dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid,4-Quinolone-3-carboxylic Acid IUPAC navn: 4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylic acid SMIL: OC(=O)C1=CNc2ccccc2C1=O