Få mere at vide
4-octylbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10764563 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10764563 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10764563 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 368880050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 49763-66-8 | C15H22O | 218.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Octylbenzaldehyde
Navn note 97%
CAS 49763-66-8
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C15H22O
Lineær formel CHOC6H4CH2(CH2)6CH3
Brydningsindeks 1.5100 to 1.513
MDL nummer MFCD00041872
Mængde 5 g
Synonym benzaldehyde, 4-octyl, n-octylbenzaldehyde, 4-n-octylbenzaldehyde, p-octylbenzaldehyde, paraoctylbenzaldehyde, p-n-octylbenzaldehyde, para-octylbenzaldehyde, p-octylbenzaldehyde, l
InChI nøgle IHKVZPVHTKOSLW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C=O
IUPAC navn 4-octylbenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 218.34
PubChem CID 2734685
Formel vægt 218.34
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske