Få mere at vide
4-O-Desmethyl 4-O-Ethyl Trimethoprim, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(4-Ethoxy-3,5-dimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20N4O3/c1-4-22-13-11(20-2)6-9(7-12(13)21-3)5-10-8-18-15(17)19-14(10)16/h6-8H,4-5H2,1-3H3,(H4,16,17,18,19) |
| Formel vægt | 304.1535 |