Få mere at vide
4-O-Caffeoylquinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-O-Caffeoylquinic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18O9/c17-9-3-1-8(5-10(9)18)2-4-13(21)25-14-11(19)6-16(24,15(22)23)7-12(14)20/h1-5,11-12,14,17-20,24H,6-7H2,(H,22,23)/t11-,12-,14-,16+/m1/s1 |
| Formel vægt | 354.0951 |
| Procent renhed | >95% |