Få mere at vide
4-O-Benzyl-D-glucal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407168
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15407168 1 g 1g
15417168 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15407168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60678.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler, varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58871-11-7
Molekylær formel C13H16O4
Molekylvægt (g/mol) 236.27
MDL nummer MFCD01863610
InChI nøgle OIWQZGBSQDJVJN-UPJWGTAASA-N
Synonym 4-o-benzyl-d-glucal, 2r,3s,4r-3-benzyloxy-2-hydroxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran-4-ol, 4-o-benzyl-d-glucal,, 1,2-dideoxy-4-o-benzyl-d-arabino-1-hexenopyranose, 2r,3s,4r-2-hydroxymethyl-3-phenylmethoxy-3,4-dihydro-2h, 2r,3s,4r-2-hydroxymethyl-3-phenylmethoxy-3,4-dihydro-2h-pyran-4-ol, 5s,4r,6r-6-hydroxymethyl-5-phenylmethoxy-4h-5,6-dihydropyran-4-ol
PubChem CID 2734727
IUPAC navn (2R,3S,4R)-2-(hydroxymethyl)-3-phenylmethoxy-3,4-dihydro-2H-pyran-4-ol
SMIL OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@@H]1OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-O-Benzyl-D-glucal
Smeltepunkt 99°C to 103°C
Mængde 1 g
Optisk rotation +10° (c=1 in Chloroform)
Formel vægt 236.26
Procent renhed 97%