Få mere at vide
4-Nitroveratrol, 98+%
Artikelnummer. 11335169
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11335169 250 g 250g
11315169 25 g 25g
11325169 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11335169 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18264.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 709-09-1 | C8H9NO4 | 183,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 709-09-1
Molekylær formel C8H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 183.16
MDL nummer MFCD00007238
InChI nøgle YFWBUVZWCBFSQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxynitrobenzene, 4-nitroveratrole, benzene, 1,2-dimethoxy-4-nitro, 4-nitrcveratrole, 4-nitro-1,2-dimethoxybenzene, benzene,2-dimethoxy-4-nitro, 1,2-dimethoxy-4-nitrobenzol, 3,4-dimethoxylnitrobenzene, 3,4-dimethoxy-1-nitrobenzene
PubChem CID 69728
IUPAC navn 1,2-dimethoxy-4-nitrobenzen
SMIL COC1=CC=C(C=C1OC)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 4-Nitroveratrole
Smeltepunkt 95 °C til 98 °C
Kogepunkt 221 °C til 223 °C (10 mmHg)
Mængde 250 g
Beilstein 1878614
Formel vægt 183.16
Procent renhed ≥98%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.