Få mere at vide
4-Nitroveratrol, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitroveratrole |
| Smeltepunkt | 95°C to 98°C |
| Kogepunkt | 221°C to 223°C (10 mmHg) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1878614 |
| Formel vægt | 183.16 |
| Procent renhed | ≥98% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 4-Nitroveratrole
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitroveratrole