Få mere at vide
4-Nitrostyrene, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15473867
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 15473867
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H30118.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
Can be used to introduce amino groups into polymers. The thermal degradation of styrene-4-nitrostyrene copolymers (SNS) has been studied using differential thermal analysis (DTA) and thermogravimetry (TGA) under isothermal and dynamic conditions in dynamic nitrogen. 4—Nitrostyrene gives isomeric (4-nitropheny1)-propiona1dehydes in a 96% yield.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Light Sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, light, air, heat. Store at 4 deg C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-13-0
Molekylær formel C8H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 149.15
MDL nummer MFCD00041254
InChI nøgle YFZHODLXYNDBSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrostyrene, 1-nitro-4-vinylbenzene, p-nitrostyrene, benzene, 1-ethenyl-4-nitro, ccris 1674, styrene, p-nitro, benzene, 1-ethenyl-4-nitro-9ci, nitrovinylbenzene, 4-nitro-styrene, p-nitrophenylethylene
PubChem CID 7481
IUPAC navn 1-ethenyl-4-nitrobenzene
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrostyrene
Smeltepunkt 25°C to 28°C
Tæthed 1.163
Kogepunkt 93°C to 96°C (3 mmHg)
Flammepunkt 109°C (228°F)
Brydningsindeks 1.6045
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 149.15
Procent renhed 98%