missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Nitroso Sulfamethoxazole, >90%, TRC

Artikelnummer. 30483166
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30483166 25 mg -
30468467 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30483166 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN54670025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 131549-85-4
Molekylær formel C10 H9 N3 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 267.26
Synonym N-(5-Methyl-3-isoxazolyl)-4-nitrosobenzenesulfonamide, 4-Nitrososulfamethoxazole
IUPAC navn N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)-4-nitrosobenzenesulfonamide
SMIL Cc1onc(NS(=O)(=O)c2ccc(cc2)N=O)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Nitroso Sulfamethoxazole
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H9N3O4S/c1-7-6-10(12-17-7)13-18(15,16)9-4-2-8(11-14)3-5-9/h2-6H,1H3,(H,12,13)
Formel vægt 267.0314
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.